Principaux documents
PRS3679
Sigma-Aldrich
Anti-ASK1 (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Apoptosis signal-regulating kinase, Anti-MAPKKK, Anti-MEK kinase 5, Anti-Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5
100 μG
341,00 €
341,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
341,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
341,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP3K5(4217)
Immunogène
a 16 amino acid peptide from near the amino-terminus of human ASK1.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3679.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable