Principaux documents
PRS3507
Sigma-Aldrich
Anti-TSC2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Tuberin, Anti-Tuberous sclerosis 2
100 μG
386,00 €
386,00 €
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1080
Changer de vue
100 μG
386,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
386,00 €
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1080
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 200 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSC2(7249)
Immunogène
a 15 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TSC2.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3507.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable