Documents
PRS3277
Sigma-Aldrich
Anti-TLR11 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Toll-like receptor 11
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tlr11(239081)
Immunogène
a peptide corresponding to 15 amino acids near the carboxy-terminus of mouse TLR11.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3277.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable