PLA0301
Goat anti-BRG1/SMARCA4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, BRG1, BRG1-associated factor 190A, BRM/SWI2-related gene 1, CSS4, FLJ39786, MRD16, RTPS2, SNF2, SNF2-BETA, SNF2-like 4, SNF2L4, SNF2LB, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 4, SWI2, brahma protein-like 1, global transcription activator homologous sequence, hSNF2b, homeotic gene regulator, mitotic growth and transcription activator, nuclear protein GRB1, protein BRG-1, protein brahma homolog 1, sucrose nonfermenting-like 4
353,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
About This Item
353,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:5,000
Numéro d'accès
NP_003063.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
goat ... BRG1/SMARCA4(6597)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable