PLA0206
Rabbit anti-BCAR3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
NSP2, SH2 domain-containing protein 3B, SH2D3B, breast cancer antiestrogen resistance 3 protein, dJ1033H22.2 (breast cancer anti-estrogen resistance 3), novel SH2-containing protein 2
400,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
400,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_003558.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... BCAR3(8412)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable