PLA0054
Goat anti-Chk1 Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
1, CHK1, CHK1 (checkpoint; S.pombe) homolog, CHK1 checkpoint homolog, CHK1 checkpoint homolog (S. pombe), Checkpoint, Chk1-S, S. pombe, cell cycle checkpoint kinase, checkpoint kinase-1, homolog of
390,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
390,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:2,500- 1:15,000
Numéro d'accès
NP_001265.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
goat ... Chk1(1111)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable