P9121
Prolactin Receptor/Fc Chimera human
recombinant, expressed in mouse NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Lactotrophin, Luteotropic Hormone (LTH), Luteotropin, Mamotrophin, PRL
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in mouse NSO cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~51 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PRLR(5618)
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable