P8953
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
PDGF
590,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
590,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets, PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
Porcine
Niveau de qualité
Essai
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forme
lyophilized powder
Puissance
39.00 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
glycoprotein 38 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... PDGFB(100626465)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.