Principaux documents
P8751
Sigma-Aldrich
PTH-α-aminobutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2OS/c1-2-9-10(14)13(11(15)12-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
Clé InChI
HIDHIQVHRMAIHA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable