P8651
Protein A–Peroxidase from Staphylococcus aureus/horseradish
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Peroxidase–Protein A
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
100
200
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
direct ELISA: 1:80,000 using human IgG
Température de stockage
−20°C
Description générale
Spécificité
Application
Conditionnement
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Asialoglycoprotein Receptor
Protocoles
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.