P8582
Podophyllin from Podophyllum emodii
powder
Synonyme(s) :
Podophyllum resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
brown
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C22H24O9.2C22H22O8/c2*1-27-16-4-10(5-17(28-2)21(16)29-3)18-11-6-14-15(31-9-30-14)7-12(11)20(24)13(8-23)19(18)22(25)26;2*1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h2*4-7,13,18-20,23-24H,8-9H2,1-3H3,(H,25,26);2*4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
KOUZYZCESNTXJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges