Principaux documents
P8575
Sigma-Aldrich
Palmitic-(carboxy-14C) acid
ethanol solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3[CH2]1414COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
ethanol solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Changement de masse
M+2
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O