P8272
5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione
Synonyme(s) :
11-Dehydrotetrahydrocorticosterone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-11,20-dione, THA
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable