P8248
Monoclonal Anti-Profilin antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 2B8 (MAbPRF45a), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B8 (MAbPRF45a), monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~14 kDa
Espèces réactives
Arabidopsis thaliana
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total extracts of Arabidopsis flower
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Arabidopsis thaliana ... PRF4(829055)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable