Documents
P7622
Sigma-Aldrich
Anti-Prostacyclin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human platelets
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTGIR(5739)
mouse ... Ptgir(19222)
rat ... Ptgir(292661)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to the N-terminal extracellular domain of human prostacyclin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has ~87% homology with the rat and mouse gene.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable