Documents
P7617
Sigma-Aldrich
Prostaglandin G1
>95% (HPLC), acetone solution
Synonyme(s) :
15-Hydroperoxyprostaglandin R1, 8,11-Epidioxy-15-hydroperoxy-(9α,11α, 13E,15)-prost-13-ene-1-oic acid, PGG1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
acetone solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1[C@H]2C[C@H](OO2)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h12-13,15-19,23H,2-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
Clé InChI
QXCRWNZYEVOQMB-CDIPTNKSSA-N
Application
Used in studies of prostacylcin synthetase
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
E A Ham et al.
The Journal of biological chemistry, 254(7), 2191-2194 (1979-04-10)
A study of the enzymes of the arachidonic acid cascade revealed a high sensitivity of prostacyclin synthetase and a complete resistance of thromboxane A2 synthetase to time-dependent destruction by an oxidant [Ox] released during the peroxidase-catalyzed reduction of hydroperoxy fatty