Principaux documents
P7521
Sigma-Aldrich
Pro-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
powder
25 MG
179,00 €
179,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25 MG
179,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
179,00 €
Check Cart for Availability
Forme
powder
Couleur
light orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2)cc3ccccc13
InChI
1S/C22H30N6O3/c1-31-19-13-15(12-14-6-2-3-7-16(14)19)27-21(30)18(9-5-11-26-22(23)24)28-20(29)17-8-4-10-25-17/h2-3,6-7,12-13,17-18,25H,4-5,8-11H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H4,23,24,26)
Clé InChI
VCBSBIGZWZKYIY-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Fluorogenic substrate for cathepsin c
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The