P6495
Anti-PRMT6 (SE-15) antibody produced in rabbit
~0.9 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Protein Arginine Methyl Transferase 6
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~0.9 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of PRMT6 transfected 293T cells
indirect immunofluorescence: 3-4 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cell extracts of PRMT6 transfected 293T cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRMT6(55170)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable