P5758
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
powder, ≥85% (TLC)
Synonyme(s) :
4-hydroxyphenyl 4-(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)phenyl hydrogen phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥85% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤10% solvent
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Oc3ccc(cc3)C4(OC(=O)c5ccccc45)c6ccc(OP(O)(O)=O)cc6
InChI
1S/C20H15O7P.2C6H13N/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(18-4-2-1-3-17(18)19(22)26-20)14-7-11-16(12-8-14)27-28(23,24)25;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-12,21H,(H2,23,24,25);2*6H,1-5,7H2
Clé InChI
HANAZWFQWVNYKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.