P5744
Substrat de phosphatase
powder
Synonyme(s) :
Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Substrat de phosphatase, 40 mg capsules
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.