Documents
P5376
Sigma-Aldrich
p-Phenylbenzoic acid
Synonyme(s) :
4-Biphenylcarboxylic acid
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352106
Forme
crystals
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable