Principaux documents
P5028
Sigma-Aldrich
Parathyroid hormone from bovine parathyroid
Synonyme(s) :
PTH bovine, Parathormone bovine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C416H677N125O126S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
9509.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable