Principaux documents
P3395
Sigma-Aldrich
Pentachloronitrobenzene
99% (GC)
Synonyme(s) :
PCNB, Quintozène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6Cl5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Beilstein:
1914324
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99% (GC)
Pf
140-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Clé InChI
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves