P2745
Protein Phosphatase Inhibitor 1 human
Synonyme(s) :
Inhibitor 1 human
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Poids mol.
~31 kDa
apparent mol wt ~27 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PPP1R1A(5502) , PPP1R8(5511)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable