Documents
P2672
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
~75%
Synonyme(s) :
Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
About This Item
Formule linéaire :
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Pureté
~75%
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Notes préparatoires
Prepared from PEG with an average molecular weight of 3,350
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable