Merck
P2178
Pro-Asp-Val-Asp-His-Val-Phe-Leu-Arg-Phe-NH2
≥97% (HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C59H86N16O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1243.41
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
Cardioinhibitory; inhibits contraction of the oviduct visceral muscle, but potentiates contraction of the extensortibiae muscle
Other Notes
FMRF-amide-like neuropeptide originally isolated from locust (Schistocera gregaria)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe