Documents
P1656
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid
≥90% (enzymatic), liquid
Synonyme(s) :
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.06
Numéro Beilstein :
506211
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
≥90% (enzymatic)
Forme
liquid
Couleur
yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C (lit.)
Pf
11-12 °C (lit.)
Densité
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Clé InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Forme physique
liquid at room temperature
Remplacé(e)(s) par