P1294
1,10-Phenanthroline monohydrate
ACS reagent, passes test for redox indicator, passes test for iron determination
Synonyme(s) :
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pf
100-104 °C (lit.)
Adéquation
passes test for iron determination
passes test for redox indicator
Chaîne SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Clé InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable