Principaux documents
P1009
Sigma-Aldrich
1,2-propanediol
Synonyme(s) :
Propylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro Beilstein :
1340498
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves