Documents
P0896
Sigma-Aldrich
Diethyl pimelate
~97% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Diethyl heptanedioate, Pimelic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCO(CH2)5COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro Beilstein :
1710126
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
~97% (capillary GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
Point d'ébullition
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N