Key Documents
P0881
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.76
Numéro Beilstein :
4723424
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1