OH30428206
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30428206
Plage de mesure de la capacité de pesée
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Alimentation par piles
alkaline, 300 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages