Principaux documents
OH30428205
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
plastic weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30428205
Plage de mesure de la capacité de pesée
620 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Alimentation par piles
alkaline, 300 hr life
Description générale
Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Application
Weighing
Caractéristiques et avantages
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.