OH30139515
Ohaus® Explorer® Semi-Micro Balance
Model EX125DM, weighing capacity 52_g/120 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30139515
Plage de mesure de la capacité de pesée
52_g/120 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg
Diam. de la nacelle de pesée
8 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages