OH30127967
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX1502/E, weighing capacity 1520 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30127967
Plage de mesure de la capacité de pesée
1520 g, resolution: 0.01 g
Bac de pesée, larg. × Long.
19.5 cm × 17.5 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages