Key Documents
O9881
Sigma-Aldrich
cis-12-Octadecensäure-methylester
~99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
cis-12-Octadecenoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
~99% (capillary GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
Conditionnement
Sealed ampule, under Argon.