Principaux documents
O7500
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
Grade I, ~99%
Synonyme(s) :
Oleic acid butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H42O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Type
Grade I
Essai
~99%
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC