Key Documents
O0875
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
~75%
Synonyme(s) :
Oleic acid butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H42O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~75%
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl