Principaux documents
O0761
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
About This Item
Formule linéaire :
[-Si(CH3)2O-]4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.62
Numéro Beilstein :
1787074
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
1 (vs air)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C (lit.)
Pf
17-18 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Clé InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup