N8645
Filter membranes, nitrocellulose
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
MF membrane
Fabricant/nom de marque
Millipore GSWP04700
Millipore GSWP4700
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
0.22 μm
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges