N6909
Neurturin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
NRTN, NTN
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
15-50 ng/mL ED50
Poids mol.
monomer calculated mol wt ~12.5 kDa
predicted mol wt ~14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NRTN(4902)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable