N6037
Neridronate
≥97% (NMR), solid, bone resorption inhibitor
Synonyme(s) :
6-Amino-1-hydroxyhexylidene bisphosphonic acid, Neridronic acid, Nerixia
About This Item
Produits recommandés
product name
Neridronate, ≥97% (NMR), solid
Description
may contain <1% (w/w) inorganic salts
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (NMR)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17NO7P2/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clé InChI
PUUSSSIBPPTKTP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable