Principaux documents
N6000
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-TR phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H15ClNO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.74
Beilstein:
6666070
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
Clé InChI
SHTFMUPUBYXPCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Alexander Apschner et al.
Disease models & mechanisms, 7(7), 811-822 (2014-06-08)
In recent years it has become clear that, mechanistically, biomineralization is a process that has to be actively inhibited as a default state. This inhibition must be released in a rigidly controlled manner in order for mineralization to occur in