Principaux documents
N5375
Sigma-Aldrich
Naphthol AS γ-phenylbutyrate
Synonyme(s) :
Benzosalicylanilide γ-phenylbutyrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCc1ccccc1)Oc2cc3ccccc3cc2C(=O)Nc4ccccc4
InChI
1S/C27H23NO3/c29-26(17-9-12-20-10-3-1-4-11-20)31-25-19-22-14-8-7-13-21(22)18-24(25)27(30)28-23-15-5-2-6-16-23/h1-8,10-11,13-16,18-19H,9,12,17H2,(H,28,30)
Clé InChI
GNYYFMKZROHXTE-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Histochemical substrate for chymotrypsin-like proteolytic enzymes.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
BENZOSALICYLANILIDE ESTER SUBSTRATES OF PROTEOLYTIC ENZYMES. KINETIC AND HISTOCHEMICAL STUDIES. I. CHYMOTRYPSIN.
D LAGUNOFF et al.
Biochemistry, 3, 1427-1431 (1964-10-01)