N5270
6-Norlysergic acid diethylamide
powder, ≥91% (TLC)
About This Item
Essai
≥91% (TLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
orange-tan
Solubilité
alcohol: soluble
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(=O)N(CC)CC)c34
Clé InChI
SUXLVXOMPKZBOV-CXAGYDPISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges