N4036
Neuropeptide Y Subtype 2 Receptor human
membrane suspension
Synonyme(s) :
NPY2, NPY2R
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
membrane suspension
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NPY2R(4887)
Actions biochimiques/physiologiques
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 5 mM MgCl2, 0.1% BSA, and 10% glycerol, pH 7.7. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.