N3663
Anti-NeuroD1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BHF-1, Anti-NDF1, Anti-Neurogenic differentiation factor1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa (doublet bands)
Espèces réactives
human, rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human NeuroD1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEUROD1(4760)
mouse ... Neurod1(18012)
rat ... Neurod1(29458)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable