N2766
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
About This Item
Pureté
≥98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable