Key Documents
N2520
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-MX butyrate
~98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(C)cc3C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable