Documents
N2259
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.31
Numéro Beilstein :
89061
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pf
196-198 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable